Learn More
Labconco™ Tubos de fondo plano para sistemas de evaporación al vacío RapidVap™ N2 y N2/48
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
Tubos de vidrio de borosilicato para su uso con sistemas de evaporación Labconco RapidVap N2.
Tubos de vidrio de borosilicato para su uso con sistemas de evaporación RapidVap N2 y N2/48. Los tubos de vidrio esmerilado ofrecen mejor ajuste y transferencia de calor para velocidades de evaporación más rápidas. Los vástagos están diseñados para su uso con determinaciones de punto final programadas Cool-Zone. Para minimizar el tiempo de evaporación, se debe utilizar el tubo con el vástago de punto final correcto. Por ejemplo, si se desea un punto final de 1,5 ml, seleccionar un tubo 7913500 con un volumen máximo de punto final de 3,0 ml daría lugar a un período innecesariamente largo necesario para evaporar los 1,5 mililitros finales en el vástago. Los tubos de fondo plano se utilizan en aplicaciones en las que las muestras se toman hasta su desecación. Cada tubo de 600 ml graduado tiene una capacidad de muestra de hasta 450 ml cuando se agita en vórtex. Cada tubo de 170 ml graduado tiene una capacidad de muestra de hasta 125 ml cuando se agita en vórtex.
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Tubo de fondo plano |
| Para utilizar con (equipo) | RapidVap Evaporador de vórtice |
| Volumen de la muestra (imperial) | 15 oz |
| Volumen (métrico) | 600 mL |
| Volumen de la muestra (métrico) | 450 mL |
| Peso (imperial) | 4 lb |
| Peso (métrico) | 1,8 kg |