Learn More
Labconco™ Soporte para matraces
Código de producto. 16895883 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16895883 Pequeño cada uno
16805893 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16895883 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7543300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.30€
    65.50€ / paquete de 1
    Ahorro 6.80€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Ayuda a evitar la fusión de muestras
  • Fabricado de acero inoxidable
  • Permite colocar un matraz Fast-Freeze de fondo pequeño que contenga la muestra dentro de un matraz Fast-Freeze más grande
Especificaciones
Tipo Soporte para matraces
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Para evitar que la muestra se derrita
Para utilizar con (equipo) Para matraces fast freeze™, matraces interiores 7542000 (40 ml) y 7542200 (80 ml) y matraces exteriores 75411
Anchura (imperial) 3,45 in
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12,7 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg