Learn More
Labconco™ Campanas extractoras de vapores 30 de fibra de vidrio: modelos internacionales
Código de producto. 15113867 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
52 in
Presión:
526 m3/4 (310 cfm) a 0,30 cm (0,12 pulg), máx. H20 a 100 fpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) Presión unitSize
15113867 52 in 526 m3/4 (310 cfm) a 0,30 cm (0,12 pulg), máx. H20 a 100 fpm cada uno
1 options
Código de producto. 15113867 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3030001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Requires
Conductos, superficie de trabajo, cabina de base o soporte.El cableado y los interruptores del modelo a prueba de explosiones se deben suministrar in situ para cumplir con los códigos locales.
Campanas extractoras compactas con flujo de aire de derivación para una extracción eficaz de vapor
Diseñadas para espacios de trabajo pequeños: tamaño es de solo 76,2 cm²Montaje seguro en la cabina de base o soporte, carro de laboratorio o sobremesa (disponibles por separado).
  • Lámina de aire pivotante
  • Deflector preconfigurado con índice de propagación de llama inferior a 25 según ASTM™ E-84
  • La guillotina se abre 50,8 cm (20 pulg) y proporciona una altura de visualización de 71 cm (28 pulg)
  • Guillotina vertical de vidrio de seguridad templado de 4,8 mm (0,19 pulg) de grosor con mango de aluminio recubierto de polvo
  • Collar de escape con D. I. de 17 cm(6,69 pulg)
  • Revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza
  • El panel de accesorios acepta hasta tres accesorios de servicio, un dúplex eléctrico y un monitor de flujo de aire (se venden por separado)
  • Interruptores de luz y ventilador precableados (excepto en el modelo a prueba de explosiones, para cumplir los códigos locales)
  • El modelo a prueba de explosiones incluye un ventilador a prueba de explosiones de 1/4hp instalado en fábrica aprobado para el grupo D de clase I y los grupos E, F y G de clase II
  • Iluminación LED
La División Fisher Services ofrece varios tipos de contratos de asistencia técnica para el equipo que aquí se describe.Para obtener información detallada sobre estos contratos, las reparaciones de los equipos y los servicios de calibración, consulte la portada del catálogo.Para obtener asistencia inmediata, llame al número de teléfono 1-800-395-5442.
Información de órdenes
Para 230 V a 50 Hz.An. x Al.:76,2 x 76,5 cm.Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Certifications
Aprobación ETL
Compliance
Conforme a SEFA 1-2005, NFPA 45-204, ASTM™ E-84-01, ASHRAE™ 110-95, ANSI™ Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2, UL 1805
†A 100 fpm de velocidad facial (310 cfm).
‡Ventilador remoto necesario (disponible por separado).
Especificaciones
Tipo de producto Campana extractora
Recubrimiento Epoxi
Tipo de iluminación LED
Material Acero con revestimiento de epoxi
Línea de productos Labconco Fiberglass
Certificaciones/conformidad ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Color Blanco glaciar
Fondo (imperial) 30,2 in
Fondo (métrico) 76,6 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.0 x 30.2 x 52 in.
Caudal 310 cfm
Altura (imperial) 52 in
Altura de la abertura de la guillotina (imperial) 20 in
Altura (métrico) 132,1 cm
Hertz 50 Hz
Incluye No service fixtures
Material de revestimiento Fibra de vidrio
Presión 526 m3/4 (310 cfm) a 0,30 cm (0,12 pulg), máx. H20 a 100 fpm
Tensión 230 V
Peso (imperial) 122 lb
Peso (métrico) 55 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm