Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo tapones de caucho
Código de producto. 15173025 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
300 ml
900 ml
Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) Tamaño de la unidad
15173025 80 mL 1,27 cm cada uno
11791489 300 ml 1,9 cm cada uno
11964809 900 ml 1,9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15173025 Supplier Labconco™ Supplier No. 7544000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Requires
Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1,3 cm; los tamaños más grandes utilizan un adaptador de 1,9 cm
Para su uso con matraces de congelación rápida
  • La parte superior de caucho de silicona flexible y no contaminante se ajusta y desajusta con facilidad al tiempo que ofrece un sello de alto vacío fiable
Specifications
Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) 1,27 cm
Capacidad (métrico) 80 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tapa de petaca
Peso (imperial) 1 lb
Desechables Reutilizables
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 4.93 cm
Peso (métrico) 0,5 kg