Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Adaptador de matraz
Código de producto. 15183025 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,5/0,75 pulg
0,75 in
Material:
Acero inoxidable
Vidrio de borosilicato
Modelo:
Codo de 45°
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Material Modelo unitSize
15183025 0,5 in Vidrio de borosilicato Recto cada uno
15193025 0,75 in Vidrio de borosilicato Recto cada uno
10491425 0,5/0,75 pulg Vidrio de borosilicato Codo de 45° cada uno
10287864 0,5/0,75 pulg Vidrio de borosilicato Recto cada uno
11300710 0,5 in Vidrio de borosilicato Codo de 45° cada uno
10768205 0,5 in Acero inoxidable Recto cada uno
10763374 0,5 in Acero inoxidable Codo de 45° cada uno
10196103 0,75 in Acero inoxidable Recto cada uno
10604853 0,75 in Acero inoxidable Codo de 45° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15183025 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7545000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fast-Freeze™ Adaptador de matraz para conectar Fast-Freeze™ matraces para válvulas de liofilizador.
Para conectar matraces Fast-Freeze™ con válvulas de liofilización
  • Los matraces de 40 y 80 ml admiten tamaños de 0,5 in o de 0,5 a 0,75 in.
  • Los matraces más grandes se ajustan a un tamaño de 19,05 mm (0,75 in) o a un extremo grande de entre 12,7 y 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 in)
Especificaciones
Tipo Adaptador para liofilización
Material Vidrio de borosilicato
Modelo Recto
Para utilizar con (aplicación) Para conectar matraces Fast Freeze™ con válvulas de liofilización
Para utilizar con (equipo) Matraz Fast Freeze™
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 1,27 cm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1.27 cm
Longitud (imperial) 3,25 in
Longitud (métrico) 8.26 cm
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,2 kg