Learn More
Labconco™ Amortiguador de escape
Código de producto. 15409434 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
6 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
15409434 6 in cada uno
1 options
Código de producto. 15409434 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3924000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para recintos de 2 pies, 3 pies y 4 pies.
Amortiguador de conductos manual, acero con revestimiento de polvo, diámetro nominal de 15,2 cm (6 pulg.).Para su uso con carcasas ventiladas Labconco.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campanas extractoras y carcasas
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 Kg
Tipo de producto Amortiguador de escape
Diámetro (imperial) 6 in
Material Acero con pintura en polvo
Diámetro (métrico) 15,24 cm
Para utilizar con (aplicación) Recintos agotadores