Learn More
Labconco™ Tren de secado: Kit de carcasas para tubo
Código de producto. 11701469 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Tren de secado Labconco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11701469 Tren de secado Labconco cada uno
1 options
Código de producto. 11701469 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5242501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Accesorios para el tren de secado Labconco
Para todas las cajas de guantes
Compuesto por tubos de etilenpropileno fluorado (FEP) de 7,62 m (25 pies) y ocho insertos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Diámetro interior (métrico) 1.27 cm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in, 0.95 cm
Longitud global (imperial) 25 ft.
Longitud global (métrico) 7.62 m
Para utilizar con Tren de secado Labconco
Para utilizar con (aplicación) Todas las cajas de guantes
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,4 kg
Incluye tubos de FEP de 7,62 m (25 pies), ocho insertos y dos conectores para conectar la columna de eliminación de oxígeno y humedad a la bomba de diafragma
Tipo de producto Kit de carcasas para tubo