Learn More
Labconco™ Válvulas de cámara de secado para sistemas de liofilización FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Requires
Los adaptadores de ampollas están disponibles para conectar ampollas a válvulas de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Las válvulas de repuesto para la cámara de secado o los puertos del colector proporcionan cierres estancos de alto vacío.
- Fabricado con cuerpo de neopreno y juntas, tirador de plástico moldeado y conectores
- La válvula 10-273-12 acepta adaptadores de 12,7 y 19,05 mm (1/2 y 3/4 pulgadas)
- Los frascos de suero encajan en válvulas sin adaptador
Información de órdenes
Póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente para obtener ayuda sobre la selección de la válvula adecuada.
†Cámaras de secado, colectores y estantes de soporte para secador de bandeja con tapones de retención.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Válvula de cámara de secado |
| Material | Neopreno |
| Para utilizar con (aplicación) | Cámaras y colectores de secado |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de liofilización |
| Altura (imperial) | 3 in |
| Altura (métrico) | 7.62 cm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Peso (métrico) | 0,5 kg |