Descripción
Para el laboratorio con requisitos ocasionales de liofilización. El sistema de liofilización de sobremesa de hielo seco proporciona un medio sencillo y económico para liofilizar. Dado que el hielo seco enfría el alcohol u otras soluciones de transferencia de calor a aproximadamente 75 grados C o -103 grados F, el sistema de secado por congelación de sobremesa con hielo seco es ideal para procesar materiales con puntos eutécticos bajos. El sistema de liofilización de sobremesa de hielo seco está equipado con un pocillo de centro para disolvente helado seco que sirve como colector de vapor de agua y funciona como un práctico baño de precongelación. Los matraces, los frascos de suero y las ampollas pueden congelarse sumergiéndolas y rotándolas en el pocillo. Acero inoxidable tipo 304 con doce válvulas y capacidad de un solo paso de 1 litro. Las válvulas admiten adaptadores de matraz de 1/2 in o 3/4 in Incluye pozo central de hielo seco/disolvente con capacidad de 1,92 litros y tapa, puerto de 1/2 in de diámetro exterior para conexión a bomba de vacío y puerto de 3/8 in de diámetro exterior o conexión a manómetro de vacío.
Se necesita (no incluido):
- Bomba de vacío de accionamiento directo de paletas rotativas con un desplazamiento mínimo de 144 litros/minuto, presión máxima de 0,002 mBar y conexión adecuada para tubos de 3/4 in Manguera de vacío de identificación
- Accesorio de secado: Secador de cámara, colector o bandeja (algunos modelos incluyen un secador de bandeja con tapón)
- Liofilice la cristalería si no la liofiliza a granel
- Medidor de vacío
- Tubos
- Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizador de sobremesa |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -75 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 24,8 cm |