Descripción
- Contienen los derrames; resistentes a productos químicos
- 1 in Epoxi negro sólido de espesor (2,5 cm)
- Para usar con: Paramount™ y Paramount 360™ recinto sin conductos, Purifier™ Recinto de clase I, Purifier™ recinto de PCR filtrado, Purifier™ Recinto con filtro HEPA, Purificador
Información de órdenes
Profundidad 73,7 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Carcasa sin conductos Paramount™ y Paramount 360™, carcasa Purifier™ de clase I, carcasa de PCR filtrada Purifier™, carcasa filtrada Purifier™ HEPA, Purifier |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Peso (imperial) | 125 lb |
| Peso (métrico) | 56 kg |
| Fondo (imperial) | 35,5 in |
| Anchura (imperial) | 48 in |
| Altura (métrico) | 2,5 cm |
| Incluye | Derrames |
| Dimensiones | 35,5 x 48 x 1 in |
| Fondo (métrico) | 90 cm |
| Mostrar más |