Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo cóncava
Código de producto. 17823271 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
35,5 x 48 x 1 in
35,5 x 72 x 1 in
29 x 24 x 1 in
29 x 36 x 1 in
29 x 72 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
Capuchas de 2 pies de ancho
Capuchas de 3 pies de ancho
Capuchas de 4 pies de ancho
Capuchas de 6 pies de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17823271 29 x 72 x 1 in Capuchas de 6 pies de ancho -
11701549 35,5 x 48 x 1 in Capuchas de 4 pies de ancho cada uno
17632145 35,5 x 72 x 1 in Capuchas de 6 pies de ancho -
10674093 29 x 24 x 1 in Capuchas de 2 pies de ancho cada uno
17124871 29 x 36 x 1 in Capuchas de 3 pies de ancho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17823271 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3909910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4724.50€
    4459.81€ / paquete de 1
    Ahorro 264.69€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La superficie de trabajo plana Labconco está contorneada y diseñada para admitir una gran variedad de carcasas Labconco.
  • Contienen los derrames; resistentes a productos químicos
  • 1 in Epoxi negro sólido de espesor (2,5 cm)
  • Para usar con: Paramount™ y Paramount 360™ recinto sin conductos, Purifier™ Recinto de clase I, Purifier™ recinto de PCR filtrado, Purifier™ Recinto con filtro HEPA, Purificador
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Capuchas de 6 pies de ancho
Altura (imperial) 1 in
Peso (imperial) 150 lb.
Peso (métrico) 68 kg
Longitud (imperial) 29 in
Fondo (imperial) 29 in
Anchura (imperial) 72 in
Altura (métrico) 2.5 cm
Incluye Derrames
Dimensiones 29 x 72 x 1 in
Fondo (métrico) 74 cm
Anchura (métrico) 183 cm
Tipo de producto Superficie de trabajo cóncava
Material Epoxi
Color Negro
Estilo de corte Sin recorte