Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo cóncava
Código de producto. 10674093 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
35,5 x 48 x 1 in
29 x 24 x 1 in
29 x 36 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
2 ft Capuchas anchas
3 ft Capuchas anchas
4 ft Capuchas anchas
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Para utilizar con (equipo) unitSize
10674093 29 x 24 x 1 in 2 ft Capuchas anchas cada uno
11701549 35,5 x 48 x 1 in 4 ft Capuchas anchas cada uno
17124871 29 x 36 x 1 in 3 ft Capuchas anchas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10674093 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3909900
La superficie de trabajo plana Labconco está contorneada y diseñada para admitir una gran variedad de carcasas Labconco.
  • Contienen los derrames; resistentes a productos químicos
  • 1 in Epoxi negro sólido de espesor (2,5 cm)
  • Para usar con: Paramount™ y Paramount 360™ recinto sin conductos, Purifier™ Recinto de clase I, Purifier™ recinto de PCR filtrado, Purifier™ Recinto con filtro HEPA, Purificador
Información de órdenes
Profundidad 73,7 cm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 2 ft Capuchas anchas
Altura (imperial) 1 in
Peso (imperial) 50 lb
Peso (métrico) 23 kg
Longitud (imperial) 29 in
Fondo (imperial) 29 in
Anchura (imperial) 24 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Incluye Derrames
Dimensiones 29 x 24 x 1 in
Fondo (métrico) 74 cm
Anchura (métrico) 61 cm
Tipo de producto Superficie de trabajo cóncava
Material Epoxi
Color Negro
Estilo de corte Sin recorte