Descripción
- Permite acoplar matraces con sistemas de liofilización o contener muestras a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cámara de bloqueo transparente |
| N.º de estantes | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 40 °C |
| Material | Acrílico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para proporcionar medios económicos de tapones de frascos de suero |
| Para utilizar con (equipo) | 6 L, 12 L y 18 L FreeZone™ Secadoras |
| Diámetro (imperial) | 13,5 in |
| Diámetro (métrico) | 34 cm |
| Altura (imperial) | 23 in |
| Altura (métrico) | 58,4 cm |
| Mostrar más |