Learn More
Labconco™ Cámara de bloqueo transparente
Código de producto. 10183432 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz, internacional
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10183432 230 V, 50/60 Hz, internacional cada uno
1 options
Código de producto. 10183432 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7868030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8010.00€
    6660.94€ / paquete de 1
    Ahorro 1349.06€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Cámara de taponamiento transparente para uso con 6 L, 12 L y 18 L Freezone™ Secadoras.
  • Permite acoplar matraces con sistemas de liofilización o contener muestras a granel
Especificaciones
Tipo Cámara de bloqueo transparente
N.º de estantes 1
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 40 °C
Material Acrílico
Para utilizar con (aplicación) Para proporcionar medios económicos de tapones de frascos de suero
Para utilizar con (equipo) 6 L, 12 L y 18 L FreeZone™ Secadoras
Diámetro (imperial) 13,5 in
Diámetro (métrico) 34 cm
Altura (imperial) 23 in
Altura (métrico) 58,4 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, internacional
Frecuencia 50/60 Hz
Peso (imperial) 30 lb
Peso (métrico) 13,6 kg