Learn More
Labconco™ Concentrador de vacío por IR CentriVap™ micro
Código de producto. 14810511 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
Internacional - Británico (RU)
Internacional - Schuko
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Tipo de tapón unitSize
14810511 230 V, 50/60 Hz Internacional - Británico (RU) cada uno
12018598 230 V 50/60 Hz Internacional - Schuko 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 14810511 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7701035
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Rotor de aluminio con revestimiento de PTFE para 24 muestras de 1,5 ml y una luz estroboscópica CentriZap™ micro IR para ver las muestras mientras el rotor gira
Ideal para una capacidad de procesamiento y tamaños de muestras pequeños
Encaja en espacios reducidos y es ideal para bajo rendimiento laboratorios de biología molecular, proteómica, genómica, genética, biología celular y de descubrimiento de fármacos.Con un peso de tan solo 9 kg (20 lb), este concentrador de tamaño personal se puede transportar fácilmente de un laboratorio a otro.
  • Dimensiones compactas:22,4 × 26,4 × 22,6 cm (Pr. x An. x Al.); profundidad total, incluida la trampa de vidrio:32,8 cm
  • Cámara con revestimiento de PTFE
  • La tapa de vidrio de infrarrojo (IR) transparente dirige el calor a las muestras para acelerar la evaporación y reducir la contaminación cruzada por la condensación
  • Bomba de diafragma integrada con revestimiento de PTFE
  • Calentador de 300 W controlado por microprocesador
  • Movimiento centrífugo de 1700 rpm
  • Vacuómetro analógico integrado montado en frontal
  • Pantalla LCD de fácil lectura
  • Trampa de vidrio de 75 ml
  • Funcionamiento silencioso
  • Evaporación rápida
Información de órdenes
Repuesto de luz estroboscópica CentriZap micro IR (10-269-656) disponible por separado.
Certifications
Listado ETL, ETL-C (115 V), marcado CE (230 V)
Especificaciones
Certificaciones CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1
Material del cierre Vidrio transparente emisor de IR
Material de la cámara PTFE-coated Aluminum
Modelo CentriVap
Intervalo de temperatura (métrico) 65°C
Volumen (métrico) 1,5 mL
Desplazamiento 5,5/ l/min
Pantalla LCD
Lámparas incluidas Sí
Material Aluminio con revestimiento de PTFE
Vacío máx. 160mbar
Tipo de motor Motor de inducción magnética
Tipo de tapón Internacional - Británico (RU)
Tipo de bomba Diafragma
Velocidad 1700rpm
Temporizador De 0 a 99 h y de 0 a 59 min
número total 24.0
Tipo Sobremesa
Garantía 1 año
Anchura (imperial) 8,8 in
Anchura (métrico) 22,4 cm
Altura (imperial) 8,9 in
Altura (métrico) 22,6 cm
Fondo (imperial) 10,4 in
Fondo (métrico) 26,4 cm
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz