Learn More
Labconco™ Bidones con soportes
Código de producto. 13275130 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13275130 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 13275130 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7815300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    497.30€ / paquete de 1
    Ahorro 52.70€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Los recipientes de polipropileno transparente permiten la inspección visual del contenido de la trampa
  • El bidón tiene NPT de entrada y salida de 1,9 cm (0,75 in), racor de tubo de 1,3 cm (0,5 in)
  • Peso: 2,3kg (5 lb)
Puede alojar cualquiera de los siguientes insertos de trampa (se venden por separado):
  • Inserto de trampa de ácido
  • Inserto de trampa de humedad
  • Inserto de trampa de radioisótopos
  • Inserto de trampa de disolvente
  • Inserto de trampa de amoniaco
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Sistemas de evaporación al vacío RapidVap™
Tipo Bidón con soportes
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 kg