Learn More
Labconco™ Adaptador de matraz con válvula aséptica
Código de producto. 15722815 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces Fast-Freeze
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15722815 Matraces Fast-Freeze cada uno
1 options
Código de producto. 15722815 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7543900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para su uso con matraces de congelación rápida
El adaptador de matraz con válvula aséptica permite el llenado con matraces suministrados por el usuario. Labconco Fast-Freeze Matraz en condiciones estériles antes de la liofilización.
  • Para usar con Labconco Fast-Freeze Matraces de 120 mL hasta 2000 mL.
  • La válvula se cierra y aísla el contenido para su transporte.
Especificaciones
Tipo Adaptador de matraz con válvula aséptica
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Matraces Fast-Freeze
Anchura (imperial) 1,75 in
Anchura (métrico) 4,4 cm
Altura (imperial) 1,75 in
Altura (métrico) 4,4 cm
Longitud (imperial) 3,15 pulg
Longitud (métrico) 8 cm
Peso con embalaje (métrico) 226 g