Learn More
Labconco™ Ventilador ionizador de aire antiestático
Código de producto. 15538723 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15538723 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15538723 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5234401
Aire ionizado que circula dentro de las cajas de guantes Labconco.
El ventilador ionizador de aire antiestático hace circular el aire ionizado dentro de las cajas de guantes y protectores Labconco y de las cajas de peso XPert para reducir la carga estática.El ventilador requiere instalación.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caja de guantes de combinación Protector
Peso (imperial) 3,5 lb
Peso (métrico) 1,6 Kg
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Circula el aire ionizado dentro de la caja de guantes para reducir la carga estática