Learn More
Labconco™ Bloques de evaporador seco RapidVap™ Vertex
Código de producto. 15796799 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Evaporadores secos RapidVap Vertex
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15796799 Evaporadores secos RapidVap Vertex cada uno
1 options
Código de producto. 15796799 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7321601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Contiene recipientes de muestras en los evaporadores secos RapidVap™ Vertex.
Bloque de aluminio para 16 tubos de 100 mm de DE Capacidad de 50 tubos. Todos los evaporadores de bloques secos RapidVap Vertex requieren un bloque (no incluido). Los bloques de aluminio sólido incluyen mangos de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador. Se proporciona con 0,5 cm de diámetro del orificio en la esquina superior izquierda del bloque para la inserción de la sonda de temperatura para controlar la temperatura del bloque superior. Seleccione un bloque que coincida estrechamente con el diámetro exterior del recipiente de muestras. Se requiere material de vidrio (no incluida).
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Evaporadores secos RapidVap Vertex
Admite D.E. 16 x 100 mm Tubos
Material Aluminio
N.º de lugares 16
Tipo Bloque
Volumen (métrico) 12 mL
Peso (imperial) 21 lb
Peso (métrico) 9,5 kg