Learn More
Labconco™ Inserto de trampa de disolvente de carbón activado Labconco para trampa anterior a 2017
Código de producto. 15113095 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Inserto de trampa de disolvente de carbón activado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15113095 Inserto de trampa de disolvente de carbón activado cada uno
1 options
Código de producto. 15113095 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7772600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Para su uso con la trampa de disolvente de carbón activado 7772500.
Las trampas están conectadas entre el evaporador y la bomba de vacío para proporcionar protección adicional a la bomba.
Especificaciones
Tipo de producto Inserto de trampa de disolvente de carbón activado
Peso (imperial) 4,0 lb
Peso (métrico) 1,8 kg