Learn More
Labconco™ 1,23 m (4 pies)Campana de laboratorio Protector™ Premier™
Código de producto. 17691027 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
2 servicios y dúplex, sin ventilador
Sin ventilador
Válvulas de servicio:
2 accesorios de servicio
Sin accesorios de servicio
Tensión:
100/115 V
208/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Válvulas de servicio Tensión unitSize
17691027 Sin ventilador Sin accesorios de servicio 208/230 V cada uno
15926150 2 servicios y dúplex, sin ventilador 2 accesorios de servicio 100/115 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17691027 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 100400020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La campana de laboratorio Labconco Protector™ Premier™ es adecuada para aplicaciones de química general.
Incorporate a sleek interior with a molded one-piece fiberglass liner.
  • Specially formulated, fiberglass-reinforced polyester offers corrosion, fire resistance and easy clean up
  • Incorporate many containment-enhancing features including Clean-Sweep™ technology and Eco-Foil™ air foil
  • Testing confirms the Protector Premier Hood meets the SEFA-1 standard of a low velocity, high performance hood and may be operated as low as 60fpm
  • Cord-Keeper™ Slots on left and right side of air foil
  • Corrosion-resistant glacier white powder-coated steel exterior
  • Tempered safety glass vertical-rising sash with powder-coated sash handle
  • Removable front and side panels, and front service access panels
  • Offered for use with a remotely located blower or with a built-in blower
  • High 95.3cm (7.5 in.) sightline from the work surface to header panel
  • LED lighting
  • Molded fiberglass 12.81 in. ID exhaust connection
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Fume Hood
Recubrimiento Polvo
Tipo de iluminación LED
Material Powder-coated Steel
Amperaje 5 A
Certificaciones/conformidad ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Fondo (imperial) 31,7 in
Fondo (métrico) 80.5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48 x 31.7 x 59 in.
Caudal 450 cfm
Altura (imperial) 59 in
Altura de la abertura de la guillotina (imperial) 18 in
Altura (métrico) 149.9 cm
Incluye Sin ventilador
Material de revestimiento Fiberglass
Válvulas de servicio Sin accesorios de servicio
Tensión 208/230 V
Peso (imperial) 325 lb.
Peso (métrico) 147 kg
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 121.9 cm