Learn More
Labconco™ Bloque de aluminio de tamaño de tubo de 20 x 150 mm de DE Labconco
Código de producto. 15976150 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
0-300 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15976150 0-300 V cada uno
1 options
Código de producto. 15976150 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7322000
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Todos los evaporadores de bloque seco RapidVap Vertex requieren un bloque (no incluido).
Los bloques de aluminio sólido incluyen asas de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador. Se proporciona un puerto de 0,5 cm (0,21 pulgadas) de diámetro en la esquina superior izquierda del bloque para la inserción de la sonda de temperatura para controlar la temperatura del bloque superior.
Todos los evaporadores de bloques secos RapidVap Vertex requieren un bloque (no incluido).
  • Los bloques de aluminio sólido incluyen mangos de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador.
  • Se proporciona con 0,5 cm de diámetro del orificio en la esquina superior izquierda del bloque para la inserción de la sonda de temperatura para controlar la temperatura del bloque superior.
  • Seleccione un bloque que coincida estrechamente con el diámetro exterior del recipiente de muestras.
  • Se requiere material de vidrio (no incluida).
  • Especificaciones
    Tensión 0-300 V
    Peso (imperial) 14,9 lb
    Peso (métrico) 6,8 kg