Learn More
Labcon™ Labcon Tubos™ ProtectR para almacenamiento y envío en hielo seco
Descripción
- Tapones elastoméricos sellados resistentes al CO2
- Certificados para prevenir la acidificación procedente del envío o almacenamiento en hielo seco
- Certificado según IATA/EE. UU. Normas DOT/UN3373
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP , IATA 95 kPa, norma UN3373 |
| Material del cierre | Polipropileno, clase VI |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Envío en hielo seco |
| Envase | En envase individual |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin ARNasa | Sí |
| Sin ADNasa | Sí |
| Mostrar más |