Especificaciones
| Tipo de producto | Porta toallitas de laboratorio |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 320 x 127 x 97 mm |
| Admite | Toallitas de laboratorio |
| Material | Acrílico |
| Mounting | Montaje con tornillos |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Carga lateral |
| Incluye | Materiales de montaje |
| Tamaño | Grande |