Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio PLW 8683 CD [ADP DC5 CM] con bomba para agua AD, dispensación de líquidos, DryPlus y monitoreo de conductividad
Código de producto. 30533288 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
3N, 400 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
30533288 3N, 400 V, 50 Hz 1 hoja
1 options
Código de producto. 30533288 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12799740
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Uso eficiente de los recursos: bomba de calefacción de velocidad variable con monitorización de la conductividad
  • Uso eficiente de los recursos: bomba de calefacción de velocidad variable con monitorización de la conductividad
  • Rendimiento/ciclo, p. ej. 128 botellas de laboratorio
  • Flexibles y sencillos: portacargas modulares& EasyLoad sistema
  • Máxima comodidad para el usuario con la pantalla táctil a color M Touch Flex
  • Seguridad mediante el control: control de la presión de lavado y del brazo aspersor
  • Secado eficiente con aire caliente - DryPlus
  • Conectividad de serie vía WiFi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora/secadora de laboratorio
Caudal 500/ l/min
Presión máxima 1000 kPa
Presión mín. de agua purificada 200 kPa
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cristalería de laboratorio
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C a 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 65 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C a 65 °C
Fondo (imperial) 27 3/8 in
Fondo (métrico) 69.50 cm
Altura (imperial) 32 7/8 in
Altura (métrico) 83.50 cm
Anchura (imperial) 35 3/8 in
Anchura (métrico) 89.80 cm
Requisitos eléctricos 3N, 400 V, 50 Hz
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz