missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Lab Washer-PLW 8604 SEE LW ADP PD

Código de producto. 31938158 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Stainless Steel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material
31938158 Stainless Steel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31938158 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12951210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Delivers efficient cleaning for up to 64 narrow-necked laboratory glasses per cycle.

  • Flexible and simple modular load carriers and easy load system
  • Excellent user convenience with touch display M Touch Basic
  • Dispense process chemicals easily: Powder dispenser in the door
  • Connectivity as standard via WiFi
  • Pump for DI water: final rinse with fully demineralised water
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Pantalla Touch Screen
Material Stainless Steel
Tipo de producto Glassware Basic Washer
Requisitos eléctricos 3N AC
Frecuencia 50 Hz
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.