Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio PLW 8636 [LAB MON] con dosificación de líquidos, DryPlus, monitorización de procesos y sellos de puerta resistentes al aceite
Código de producto. 30533220 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
400 VCA, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
30533220 400 VCA, 50 Hz 1 hoja
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 30533220 Supplier Miele Professional™ Supplier No. 12637630
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Con dosificación de líquido y secado eficiente con aire caliente - DryPlus
  • Rendimiento/ciclo, p. ej. 128 ST botellas de laboratorio o 98 ST pipetas
  • Programación integral y totalmente flexible para sus necesidades
  • Bomba potente, de velocidad variable y muy robusta.
  • Unidad de secado DryPlus para cristalería de laboratorio exigente
  • Flexibles y sencillos: portacargas modulares& EasyLoad sistema
  • Mejora funcional posible gracias a los kits de modernización
  • Seguridad mediante el control: control de la presión de lavado y del brazo aspersor
  • Secado eficiente con aire caliente - DryPlus Conectividad de serie mediante WiFi o Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora/secadora de laboratorio
Caudal 600 l/min.
Presión máxima 1000 kPa
Presión mín. de agua purificada 200 kPa
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cristalería de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras
Incluye DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C a 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 65 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C a 65 °C
Fondo (imperial) 27 9/16 in
Fondo (métrico) 70.00 cm
Altura (imperial) 56 5/16 in
Altura (métrico) 143.00 cm
Anchura (imperial) 35 7/16 in
Anchura (métrico) 90.00 cm
Requisitos eléctricos 400 VCA, 50 Hz
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz