Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio PLW 8693 [DS10] con dosificación de líquido, secado con aire caliente y DryPlus
Código de producto. 30533270 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
3N, 400 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
30533270 3N, 400 V, 50 Hz 1 hoja
1 options
Código de producto. 30533270 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12800430
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Con dosificación de líquido y secado eficiente con aire caliente - DryPlus
  • Rendimiento/ciclo, p. ej. 128 ST botellas de laboratorio o 98 ST pipetas
  • Programación integral y totalmente flexible para sus necesidades
  • Bomba potente, de velocidad variable y muy robusta.
  • Unidad de secado DryPlus para cristalería de laboratorio exigente
  • Flexibles y sencillos: portacargas modulares& EasyLoad sistema
  • Mejora funcional posible gracias a los kits de modernización
  • Seguridad mediante el control: control de la presión de lavado y del brazo aspersor
  • Secado eficiente con aire caliente - DryPlus Conectividad de serie mediante WiFi o Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora/secadora de laboratorio
Caudal 500/ l/min
Presión máxima 1000 kPa
Presión mín. de agua purificada 200 kPa
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cristalería de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras
Incluye DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C a 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 65 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C a 65 °C
Fondo (imperial) 23 5/8 in
Fondo (métrico) 60.00 cm
Altura (imperial) 32 7/8 in
Altura (métrico) 83.50 cm
Anchura (imperial) 23 9/16 in
Anchura (métrico) 59.80 cm
Requisitos eléctricos 3N, 400 V, 50 Hz
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz