Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio PLW 8604 con conexión de agua DI
Código de producto. 30533266 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
400 VCA, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
30533266 400 VCA, 50 Hz 1 hoja
1 options
Código de producto. 30533266 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12795880
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Excelente comodidad para el usuario con pantalla táctil con conexión de agua DI
  • Rendimiento/ciclo, p. ej. 64 vasos de laboratorio de cuello estrecho con boquillas inyectoras
  • Excelente comodidad para el usuario con pantalla táctil con conexión de agua DI
  • Flexibles y sencillos: portacargas modulares y EasyLoad sistema
  • Excelente comodidad de usuario con pantalla táctil - M Touch Basic
  • Dispensación sencilla de productos químicos de proceso: Dispensador de polvo en la puerta
  • Conectividad de serie vía WiFi
  • Con conexión de agua DI - enjuague final con agua DI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora/secadora de laboratorio
Caudal 500/ l/min
Presión máxima 1000 kPa
Presión mín. de agua purificada 200 kPa
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cristalería de laboratorio
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C a 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 65 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C a 65 °C
Fondo (imperial) 23 9/16 in
Fondo (métrico) 59.80 cm
Altura (imperial) 32 7/8 in
Altura (métrico) 83.50 cm
Anchura (imperial) 23 9/16 in
Anchura (métrico) 59.80 cm
Requisitos eléctricos 400 VCA, 50 Hz
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz