Learn More
Epredia™ Tampón Tris-HCl Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)
Código de producto. 12698286 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
125 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
50 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12698286 500 ml 500 ml
12678286 50 ml 50 ML
12688286 125 ml 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12698286 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor AP9005500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mejore la reactividad de ciertos anticuerpos en tejidos fijados en formol con el tampón Tris-HCl Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X).
  • Solución madre 100X
  • Tampón Tris-HCl de 100 mM, pH 10,0
  • Diluya con 10 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
Condiciones de almacenamiento Almacenar a 2-8 °C. Estable durante un máximo de 18 meses. No contiene conservantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 ° a 8 °C.
Dilución 10X
Tipo de producto HIER
Cantidad 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 10
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500 ML TRIS-HCL BUFFER FOR HEAT-INDUCED EPITOPE Retrieval(10X) CE IVD 500mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride