Descripción
- Para uso diagnóstico in vitro.
- Se añade Tween 20 para promover lavados más eficaces, lo que da como resultado una disminución de la tinción de fondo no específica
- Tween 20 ayuda a la propagación del reactivo en los portaobjetos
Condiciones de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Estable durante 2 años a partir de la fecha de fabricación. Utilice la solución diluida en el plazo de una semana
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con Tris y Tween |
| Concentración | 20X |
| Para utilizar con (aplicación) | Anatomía patológica |
| Cantidad | 1000 ml |
Para uso diagnóstico in vitro