Learn More
Solución salina tamponada con Tris Lab Vision™ (25X), Epredia™
Código de producto. 12613977 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
12613977 125 ml 125 ml
1 options
Código de producto. 12613977 Proveedor Epredia N.º de proveedor TA125TB
Aproveche un tampón de lavado para técnicas de inmunolabelado con la solución salina tamponada con Tris Epredia™ Lab Vision™ (25X),
Aproveche un tampón de lavado para técnicas de inmunolabelado con la solución salina tamponada con Tris Thermo Scientific™ Lab Vision™ (25X),
Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente. Estable durante 2 años a partir de la fecha de fabricación. Utilice la solución diluida en el plazo de una semana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Buffered Saline (25X)
Concentración 25X
Para utilizar con (aplicación) Asistencia sanitaria
Cantidad 125 ml
Para uso diagnóstico in vitro