Learn More
Epredia™ Constructor de micromatrices de tejido (TMA) Lab Vision™, matriz de 6 x 4
Tienda Epredia ProductosDescripción
Al igual que el chip de ADN, que escanea el genoma en busca de alteraciones o una expresión génica anormal, la micromatriz de tejido (TMA) permite el procesamiento en paralelo de muestras biológicas. La tecnología TMA se puede utilizar para identificar marcadores de diagnóstico, parámetros para predecir la agresividad del cáncer y otras características biológicas de las células tumorales.
Características:
- El molde se utiliza para crear un bloque de parafina receptor con orificios de 24 x 2 mm dispuestos en una matriz de 6 x 4
- El extractor de corte de tejidos existentes toma núcleos de bloques de tejidos incluidos en parafina e inyecta los núcleos de tejido en los orificios del bloque receptor.
- Los bloques se pueden dividir en cientos de cortes consecutivos de 3 a 4 μm cada uno, por lo que es posible analizar rápidamente cientos de parámetros en el mismo conjunto de muestras
Incluye:
- Conjunto de molde de dos piezas
- Extractor de corte
- Tornillos del molde
Recomendado para:
- Detección de alto rendimiento
- Detección rápida de nuevas expresiones génicas o de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Constructor de TMA matriz de 6 x 4 |
| Tipo | Constructor de micromatrices de tejido |
| matriz, red, conjunto | 6 x 4 |