Learn More
Epredia™ Soluciones para la recuperación de epítopos inducida por calor y desparafinación Lab Vision™ PT Module™ (100X)
Código de producto. 12663967 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
pH:
6
8
9
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ML
250 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH Tamaño de la unidad
12663967 125 mL 9 125 ml
12633967 125 mL 6 125 ml
12643967 125 mL 8 125 ml
12633987 250 mL 6 250 ML
12643987 250 mL 8 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12663967 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA125PM4X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Realice la recuperación de epítopos inducida por calor (HIER) en secciones de tejido incluidas en parafina fijadas en formol con las soluciones para la recuperación de epítopos Epredia™ Lab VisionTM PT ModuleTM.
  • Solución madre 100X
  • Diluya con 100 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
  • Diseñada para su uso con el Pretreatment Module™
  • Disponible en citrato, ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o Tris-HCl a varios niveles de pH
Condiciones de almacenamiento: guarde el producto a temperatura ambiente. Estable durante un máximo de 18 meses. No contiene conservantes. Para períodos de más de tres meses, conservar a entre 2 y 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 100X
Tipo de producto HIER
Cantidad 125 mL
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 9