Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Código de producto. 12618296 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12618296 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 12618296 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor AP9006005
Cantidad Precio
1 94.20€ / 5 ml
10 88.03€ / 5 ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mejore la inmunorreactividad de ciertos antígenos en tejidos fijados en formaldehído con la proteasa XXV Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por enzimas.
Condiciones de almacenamiento: Almacenar a 2°-8°C. Estable durante 18 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 y 8 °C
Concentración 1 mg/mL
Tipo de producto Proteasa XXV
Cantidad 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 7.4
For in vitro diagnostic use