Learn More
Epredia™ Medio de montaje acuoso Lab Vision™ PermaFluor™
Código de producto. 12695925 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ML
6 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12695925 30 mL 30 ML
12685925 6 mL 6 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12695925 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA030FM
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Amplíe la intensidad de FITC en microscopia de fluorescencia con el medio de montaje acuoso Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™.
  • Reduce la pérdida de intensidad
  • Inmoviliza el cubreobjetos de vidrio sobre el corte de tejido
Condiciones de almacenamiento Almacenar entre 2 ° y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Volumen (métrico) 30 mL