Descripción
Host Species: Mouse
Clone: M53
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein encoding five tandem repeats of the human MUC2 apomucin
Molecular Weight: 520kDa
Positive Control: Small intestine
Cellular Localization: Cytoplasmic and cell surface
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mucin 2 (MUC2) Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M53 |
| Concentración | — |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant protein encoding 5 tandem repeats of the human MUC2 apomucin |
| Cantidad | 12 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |