Learn More
Epredia™ Hematoxilina de Mayer de Lab Vision™
Código de producto. 12603957 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
60 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12603957 60 mL 60 ML
12603967 125 ml 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12603957 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA060MH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñada para su uso en aplicaciones histológicas, la hematoxilina de Mayer Epredia™ Lab Vision™ proporciona una calidad superior.
  • Requiere períodos de aplicación ligeramente más largos
  • Basado en la formulación original desarrollada por Mayer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de producto Hematoxilina de Mayer
Cantidad 60 mL
Para utilizar con (aplicación) Asistencia sanitaria
Para uso diagnóstico in vitro