Learn More
Epredia™ Tampón HIER M de Lab Vision™ (100X)
Código de producto. 12613987 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
9 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
135 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12613987 9 x 15 mL 135 ml
1 options
Código de producto. 12613987 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA135HBM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Realice la recuperación de epítopos inducidos por el calor (HIER) en cortes de tejido incrustados en parafina y fijados con formol utilizando el tampón M HIER Epredia™ Lab Vision™ (100X).
  • Para uso diagnóstico in vitro
  • Almacenar a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 100X
Tipo de producto HIER
Cantidad 9 x 15 mL
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH Desde 6 hasta 7
Estado normativo IVD
compliance-icons
Nombre del producto
  • X9 HIER BUFFER M, 9 BT/CS, (100X CONCENTRATE), 100X stock solution, must be diluted 100 fold
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone