Learn More
Epredia™ Tampón HIER L Lab Vision™ (100X)
Código de producto. 12693977 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
9 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
135 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12693977 9 x 15 mL 135 ml
1 options
Código de producto. 12693977 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA135HBL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Realice la recuperación de epítopos inducidos por el calor (HIER) en cortes de tejido incrustados en parafina y fijados con formol utilizando el tampón L HIER Epredia™ Lab Vision™ (100X).
  • Para uso diagnóstico in vitro
  • Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 100X
Tipo de producto HIER
Cantidad 9 x 15 mL
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH Desde 6 hasta 7
Estado normativo IVD