missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Gastrin Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Tienda Epredia ProductosDescripción
Gastrin, a polypeptide hormone, occurs naturally in three forms: gastrin-14, gastrin-17 and gastrin-34.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Immunogen: A synthetic peptide from human gastrin
Positive Control: Stomach
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin )
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Gastrin Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A Synthetic peptide from human gastrin |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Steroids Hormones and Growth Factors |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?