Learn More
Epredia™ Tampón citrato Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)
Código de producto. 12648286 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
125 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12648286 500 ml 500 ML
12638286 125 ml 125 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12648286 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor AP9003500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    247.35€ / 500 ml
    Ahorro 65.65€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Mejore la reactividad de muchos anticuerpos en tejidos fijados en formol con el tampón de citrato Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopo inducida por calor (10X).
  • Tampón citrato, pH 6,0
  • Solución madre 10X
  • Diluido con 10 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
Condiciones de almacenamiento
  • Almacenar a temperatura ambiente.
  • Estable durante un máximo de 18 meses.
  • No contiene conservantes.
  • Durante períodos de más de 3 meses, almacenar entre 2 y 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 10X
Tipo de producto Citrato
Cantidad 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 6
Solo para uso en investigación