Descripción
Host Species: Mouse
Clone: MMA; same as LeuM1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: U937 histiocytic cell line
Molecular Weight: 220kDa
Positive Control: Reed-Sternberg's cells in Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane and granular paranuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD15 Ab-3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MMA; same as LeuM1 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | U937 histiocytic cell line |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |