Learn More
Epredia™ Solución de bloqueo para biotina/avidina Lab Vision™
Código de producto. 12683937 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 mL (biotina)
Tamaño de la unidad:
15 ML
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12683937 15 mL (biotina) 15 ML
1 options
Código de producto. 12683937 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA015BB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Block nonspecific staining due to endogenous biotin in immunohistochemical staining with Epredia™ Lab Vision™ Avidin Biotin Blocking Solution
  • Blocks nonspecific staining due to endogenous biotin during the IHC detection of antigens
Storage Conditions: Store between 4° to 6°C. Components stable for up to 18 months.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 15 mL (biotina)
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 4 y 6 °C
Para uso exclusivo en investigación