Learn More
Brannan™ Termómetros rellenos de alcohol para inmersión parcial
Código de producto. 13078573
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13078573 De -10 °C a +110 °C paquete de 10
1 options
Código de producto. 13078573 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/403/5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
  • Con fondo blanco
  • Reciclable y fácil de leer
  • Tubo de vidrio: lleno de queroseno
  • Perilla integrada con punta de agitación reforzada
  • Parte superior triangular de vidrio moldeado no extraíble para evitar que ruede
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso con fines didácticos
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Relleno de queroseno verde
Peso (métrico) 16,2 g
Tipo de producto Termómetro de laboratorio
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Para utilizar con (equipo) Uso con fines didácticos
Exactitud De ± 1,0 C a 35 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm