Descripción
- Espuma de poliuretano lavada en sala limpia sobre punta rígida
- Espuma de celda abierta de 100 ppp
- Mango de polipropileno con cabeza sellada térmicamente
- Lavado y envasado en sala limpia de clase 10 {ISO Clase 4}
- Bajo nivel de partículas, fibras, iones y extraíbles.
- Buena resistencia química
- Suave y no abrasivo sin adhesivos contaminantes.
- Libre de silicona, amidas y DOP
- Superficie estriada para una mejor capacidad de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Tipo de producto | Hisopo de sala limpia |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Térmica |
| Material del mango | Plástico |
| Estilo de punta | Puntiagudo |
| Material de la punta | Espuma |