Learn More
SymLine Fregadero de laboratorio con desagüe
Código de producto. 17987250
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Manguera de 32 mm (DE), angulada
Manguera de 32 mm (DE), vertical
Rosca G de 1,5 in de DE
Rosca GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17987250 Rosca G de 1,5 in de DE cada uno
17937270 Rosca GL 25 cada uno
17977250 Manguera de 32 mm (DE), vertical cada uno
17947270 Manguera de 32 mm (DE), angulada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17987250 Proveedor SymLine N.º de proveedor 118020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    588.70€ / paquete de 1
    Ahorro 53.30€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fregadero de laboratorio con desagüe para integración en campanas extractoras o encimeras para fácil eliminación de residuos de disolventes líquidos en grandes cantidades.
  • Fabricado en PE-HD-EL disipativo
  • Base con pendiente integrada para vaciado completo
  • Desagüe con colador extraíble
Especificaciones
Color Negro
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Fregadero de laboratorio
Incluye Rosca G de 1,5 in de DE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 190 mm