Learn More
SymLine Cubierta para fregadero de laboratorio
Código de producto. 17997250
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17997250 400 x 300 x 5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17997250 Proveedor SymLine N.º de proveedor 118026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    131.95€ / paquete de 1
    Ahorro 2.05€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Tapa de fregadero de laboratorio para integración en campanas extractoras o encimeras para fácil eliminación de residuos de disolventes líquidos en grandes cantidades.
  • Fabricado en PE-HD-EL disipativo
  • Base con pendiente integrada para vaciado completo
  • Desagüe con colador extraíble
Especificaciones
Color Negro
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Tapa del fregadero
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 5 mm