Learn More
Thermo Scientific™ Lab Refrigerator/Freezer ES Series, 159/109 L
Código de producto. 15761987 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
159 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacity (Metric) Refrigerator Tamaño de la unidad
15761987 159 L cada uno
1 options
Código de producto. 15761987 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 263CAEVTSC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Use space in small work areas with the Thermo Scientific ES Series Combination Lab Refrigerator/Freezer, designed for routine sample protection.
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High and low temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
  • Recommended for General-purpose lab storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Combinado frigorífico-congelador de uso general
Capacity (Metric) Freezer 109 L
Capacity (Metric) Refrigerator 159 L
Intervalo de temperatura (congelador) De -12 °C a -20 °C
Intervalo de temperatura (refrigerador) De 1 °C a 11 °C
No. of Doors 2
Estantes 3 (refrigerador), 1 (congelador)
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia Alarma
Refrigerante R600A
Capacidad de la gradilla 13
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 24 x 21,4 x 66 pulg (60 x 54,5 x 168 cm)
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz