Learn More
Eagle™ Paquetes de laboratorio con tapa de rosca
Código de producto. 17762308
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75,7 L
113 L
217 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17762308 217 L cada uno
17752308 75,7 L cada uno
17742308 113 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17762308 Proveedor Eagle™ N.º de proveedor EDR16570YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.39€
    233.18€ / paquete de 1
    Ahorro 54.21€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Los paquetes de laboratorio Eagle son ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpiezas de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la el
  • Los bidones del paquete de laboratorio Eagle están fabricados con polietileno amarillo de alta densidad (HDPE) y moldeado por soplado con inhibidores UV; son duraderos, ligeros, resistentes a la intemperie y a los productos químicos; e incluyen tapa enroscable
  • Ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpieza de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la eliminación e incineración de residuos biológicos
  • Bidones de paquetes de laboratorio/de cabezal abierto: para su uso con frascos, latas, garrafones y cubos de 18,9 l (5 galones) de materiales peligrosos sin fugas; si existen fugas, se deben embalar con suficientes absorbentes; SIN FUGAS DE LÍQUIDOS
Especificaciones
Capacidad (métrico) 217 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos
Material Polietileno